Stampa…
Zirconio (IV) ossido ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilizzato, in polvere -325 Mesh (max. 4% Hf)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Zirconium dioxide, Zirconium Oxide
Stabilization: Stabilised with yttria (Y₂O₃) 10-15%
36272.22 36272.36
36272.22EA 97.4 EUR
36272.22 36272.36
Zirconio (IV) ossido ≥99% (metals basis excluding Hf) stabilizzato, in polvere -325 Mesh (max. 4% Hf)
Zirconio (IV) ossido
Stabilized
Purity: 99% CAS No.: 1314-23-4 Molecular Formula: ZrO2 + 10-15% Y2O3 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Boiling Point: ca 5000° Merck Reference: 14,10180 MDL No.: MFCD00145546
Formula: ZrO₂
Peso molecolare: 123,22 g/mol
Punto di ebollizione: ∼5000 °C
Punto di fusione: ∼2700 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011310
CAS Number: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180