(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
A1359-1G
A1359-25G
A1359-5G
TCIAA1359-1GEA
23
EUR
TCIAA1359-1G
TCIAA1359-25G
TCIAA1359-5G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,1259 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00213364 CAS Number: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 56.0 to 60.0 deg-C |