(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
297060100
297060010
ACRO297060100EA
267
EUR
ACRO297060100
ACRO297060010
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 98%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formula:
C₆H₇NO Peso molecolare: 109,1259 g/mol Punto di ebollizione: 102…106 °C (,2hPa) Punto di fusione: 55…59 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00213364 CAS Number: 49805-30-3 EINECS: 421-830-3 |
Appearance | Off-white to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 59 °C |
GC | ≥97.5 % |
UV | at 400 nm A: ≤2 |