Stampa…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
A16922.AEEA 39.8 EUR
A16922.AE A16922.AP A16922.0F
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% in soluzione acquosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
CAS No.: 3811-73-2 Molecular Formula: C5H4NNaOS Formula Weight: 149.15 Refractive Index: 1.4825 Beilstein Reference: 4026050 Merck Reference: 14,7994 MDL No.: MFCD01941547
Formula: C₅H₄NNaOS
Densità: 1,238
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941547
CAS Number: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,7994