Stampa…
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
257740010 257740025 257740050
ACRO257740010EA 182 EUR
ACRO257740010 ACRO257740025 ACRO257740050
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% (w/w) in soluzione acquosa
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formula: C₅H₄NNaOS
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di fusione: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941547
CAS Number: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to amber Solution
pH 8.5 to 10.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 40 to 42 %