Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
14634.03
14634.09
14634.18
14634.03EA
33.8
EUR
14634.03
14634.09
14634.18
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic ≥99.99% (metals basis)
Gallium indium tin alloy (62:22:16 w%), eutectic
Purity: 99.99%
Molecular Formula: Ga:In:Sn; 62:22:16 wt%
Physical Form: Liquid
Density: 6.359
Appearance: Silvery white
Odour: Odourless
UN No.: 2803
MDL No.: MFCD00144388
Punto di fusione:
10,7 °C Densità: 6,359 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00144388 UN: 1760 ADR: 8,III |