Ethyl-3-phenylglycidate (mixture of cis and trans isomers) ≥90%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90+%
CAS No.: 121-39-1
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Punto di ebollizione: 95…97 °C (0,5 mmHg) Densità: 1,102 Flash Pt: >110 °C (230 °F) |
MDL Number:
MFCD00005123 CAS Number: 121-39-1 EINECS: 204-467-3 |