Stampa…
Reinecke's salt ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
423330250 423331000 423335000
ACRO423330250EA 70.1 EUR
ACRO423330250 ACRO423331000 ACRO423335000
Reinecke's salt ACS
Reinecke's salt
Formula: C₄H₁₀CrN₇S₄·1H₂O
Punto di fusione: 270 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00150925
CAS Number: 13573-17-6
EINECS: 237-003-3
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥93.0 %
Sensitivity passes test
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)