Stampa…
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B25284.03 B25284.06 B25284.14
B25284.03EA 33.5 EUR
B25284.03 B25284.06 B25284.14
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥98%
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Purity: 98% CAS No.: 155640-85-0 Molecular Formula: C10H2CuF12O4.xH2O Formula Weight: 477.64(anhy) Melting Point: ca 100° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00151019
Formula: C₁₀H₂CuF₁₂O₄·H₂O
Punto di ebollizione: 220 °C
Punto di fusione: ∼ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151019
CAS Number: 155640-85-0
EINECS: 238-850-1