Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)cobalt(III), Co(TMHD)3
Purity: 99%
CAS No.: 14877-41-9
Molecular Formula: C33H57CoO6
Formula Weight: 608.72
Physical Form: Powder
Appearance: Green
Melting Point: 254-256°
Boiling Point: subl. 120°/0.5mm
MDL No.: MFCD00233617
Vapor deposition
Formula:
C₃₃H₅₇CoO₆ Peso molecolare: 608,735 g/mol Punto di ebollizione: 120 °C (0,5 mmHg) (subl.) Punto di fusione: 254…256 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00233617 CAS Number: 14877-41-9 |