Stampa…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
42028.06 42028.14
42028.06EA 135 EUR
42028.06 42028.14
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.99% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Purity: 99.99% CAS No.: 18865-74-2 Molecular Formula: C44H76)8Zr Formula Weight: 824.30 Physical Form: Crystalline Melting Point: 318-320° Boiling Point: 180°/0.1mm subl. MDL No.: MFCD00145380
MOCVD of zirconium
Formula: C₄₄H₇₆O₈Zr
Punto di ebollizione: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Punto di fusione: 318…320 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145380
CAS Number: 18865-74-2