Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)hafnium(IV)
Purity: 99.7%
CAS No.: 63370-90-1
Molecular Formula: C44H76HfO8
Formula Weight: 910.5
Physical Form: Powder
Melting Point: 315°
MDL No.: MFCD01863471
Formula:
C₄₄H₇₆HfO₈ Peso molecolare: 910.5 g/mol Punto di fusione: 315 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01863471 CAS Number: 63370-90-1 |