Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 15492-52-1
Molecular Formula: C33H57O6Yb
Formula Weight: 722.86
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00000034
Formula:
C₃₃H₅₇O₆Yb Punto di fusione: 167…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000034 CAS Number: 15492-52-1 |