Stampa…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Gd(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
14486.03 14486.06
14486.03EA 76.9 EUR
14486.03 14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
CAS No.: 14768-15-1 Molecular Formula: C33H57GdO6 Formula Weight: 707.07 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD00010349
Formula: C₃₃H₅₇GdO₆
Peso molecolare: 707,052 g/mol
Punto di fusione: 167…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010349
CAS Number: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4