Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
CAS No.: 15522-71-1
Molecular Formula: C33H57EuO6
Formula Weight: 701.78
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 187-189°
MDL No.: MFCD00000019
Formula:
C₃₃H₅₇EuO₆ Peso molecolare: 701,766 g/mol Punto di fusione: 187…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000019 CAS Number: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |