Stampa…
Vassoi da laboratorio, colorati
Fornitore: MULTIROIR
39201PLBBLANC 39205PLBCBLEU 39204PLBCVERT 39206PLBROUGE 39101 39105PLACBLEU 39103 39104 39106
216-1125EA 21.1 EUR
216-1125 216-1127 216-1129 216-1130 216-1115 216-1117 216-1119 216-1121 216-1123
Vassoi da laboratorio, colorati
Vassoi/Piatti/Contenitori Vassoi/piatti per laboratorio
In PS.
  • Cinque colori diversi
  • Due formati
  • Buona resistenza chimica e termica
Vassoi multiuso per un'ampia gamma di applicazioni.