Stampa…
Tappi auricolari riutilizzabili, rilevabili, Fusion™
Fornitore: Moldex
6401 6400
111-1161EA 145 EUR
111-1161 111-1160
Tappi auricolari riutilizzabili, rilevabili, Fusion™
Tappi auricolari Inserti auricolari riutilizzabili
Questi tappi auricolari forniscono alta protezione in ambienti molto rumorosi
  • Le bolle d'aria nella punta creano un'imbottitura che garantisce il massimo comfort per tutto il giorno
  • Flange morbide e flessibili offrono una tenuta eccezionale e si adattano alla maggior parte delle dimensioni dei condotti uditivi
  • La solida presa garantisce facilità di inserimento e massimo comfort, ad un elevato livello di protezione
SNR: 30 dB
Certificazioni: EN 352-2:2002
Informazioni per l'ordine: ogni coppia viene fornita con una custodia di trasportoMore Product Information