Stampa…
Maschere a pieno facciale contro gas, vapori e polveri; serie 9000
Fornitore: Moldex
900101 900201 900301 9432
111-0709EA 225 EUR
111-0709 111-0708 111-0707 111-1188
Maschere a pieno facciale contro gas, vapori e polveri; serie 9000
Respiratori Maschere riutilizzabili Maschere integrali
Maschera a pieno facciale estremamente leggera (solo 360 g) in materiale TPE morbido.
  • Lente panoramica senza montatura
  • Facile da indossare e rimuovere
  • Facile manutenzione e pulizia, senza l'ausilio di attrezzi
  • Con sistema filtrante EasyLock® (non richiede adattatori o parti aggiuntivi) o con raccordi EN 148-1
Certificazioni: EN 136:1998, CL2