Stampa…
Inserti auricolari monouso, SparkPlugs®
Fornitore: Moldex
7825 785001 7800 7802 7801 785002 787001
111-1174EA 79.6 EUR
111-1174 111-1175 111-1171 111-1173 111-1172 MOLD785002 MOLD787001
Inserti auricolari monouso, SparkPlugs®
Tappi auricolari Inserti auricolari monouso
Gli inserti auricolari SparkPlugs® sono realizzati in morbida schiuma che, arrotolata per facilitare l'inserimento, diventa più rigida.
  • Forma conica si adatta facilmente al condotto uditivo
  • Garantisce la massima aderenza senza pressione, in modo comodo e delicato
  • Colorati per un aspetto estetico gradevole
SNR: 35 dB
Certificazioni: EN 352-2:2002
Informazioni per l'ordine: Disponibili anche nel sistema di dispenser igienico MoldexStation.
Attenzione: * One size fits all.