Stampa…
Pipette con bulbo, BLAUBRAND® 1 indicatore, classe AS, USP
Fornitore: Brand
30607 30619 30618 30611 30612 30610 30609 30608 30617 30616 30613 30603 30606 30605 30602 30601 30615 30614
612-4789EA 63.9 EUR
612-4789 612-4801 612-4800 612-4793 612-4794 612-4792 612-4791 612-4790 612-4799 612-4798 612-4795 612-4786 612-4788 612-4787 612-4785 612-4760 612-4797 612-4796
Pipette con bulbo, BLAUBRAND® 1 indicatore, classe AS, USP
Pipette Pipette a bulbo
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Anello di taratura e iscrizioni in smalto blu
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Certificato USP di lotto; su richiesta è disponibile anche con certificato USP individuale
Certificazioni: DIN EN ISO 648; marcatura DE-M