Stampa…
Assortimento di fermi per giunti conici, KECK™, DURAN®
Fornitore: DWK Life Sciences
290330008
SCOT290330008EA 111 EUR
SCOT290330008
Assortimento di fermi per giunti conici, KECK™, DURAN®
Morsetti Morsetti per giunti NS
Metallo.
Informazioni per l'ordine: Il set include i seguenti fermi: 2 × KCM 14, 2 × KCM 19, 1 × KCM 29, 1 × KCM 24.