Stampa…
Nebulizzatore per TLC
Fornitore: Merck
1.08540.0001
1.08540.0001EA 1170 EUR
1.08540.0001
Nebulizzatore per TLC
Nebulizzatore
Lo spray per lastre TLC Merck permette di vaporizzare in modo omogeneo reagenti di derivatizzazione sulle lastre. E' dotato di due diversi spruzzatori, da 0,8 e 1,25 mm, ottimizzati per soluzioni, rispettivamente, ad alta e bassa viscosità. Lo spray a funzionamento elettro-pneumatico utilizza aria compressa prodotta da un compressore e carica a induzione.