Stampa…
Satandard di dolventi residui secon le linee guida ICH
Fornitore: VWR Chemicals
88206.001EA 99.9 EUR
88206.001 88206.015 88207.001 88207.015 88208.001 88208.015 88209.001 88209.015
Satandard di dolventi residui secon le linee guida ICH
Standard Standard organici
Il livello dei solventi organici volatili nelle materie prime farmaceutiche o nel prodotto finito Viene definito e monitorato secondo le linee guida ICH. I solventi residui sono classificati secondo la valutazione del rischio come Classe 1, Classe 2 o Classe 3.
Una selezione di standard solventi residui è ora disponibile da VWR.
  • Conforme all'ultima edizione della Ph. Eur.
  • Conforme alle linee guida ICH
  • Fornito con il certificato di analisi
  • Confezionato ampolle di vetro da in 1 ml o 1,5 ml
Classe I: Benzene, 1,2- dichloroetane, 1,1- dichloroetane, tetraclorometane, 1,1,1- tricloroetane
Classe IIa: Clorobenzene, cicloesano, 1,2-dicloroetene (cis-/- trans), diclorometane, dimetilformamide, etilbenzene, n-esano, metilcicloesano, toluene, tricloroetene, m-xilene, o-xilene, p-xilene
Classe IIb: Acetonitrile, cloroformio, 1,2-dimetitossietano, N,N-dimetilacetamide, diossano, 2-esanone, metanolo, nitrometane, piridine, tetraidronaftalene
Classe IIc: Etilenglicole-monoetil etere, etilenglicole, formamide, etilen glicole monometil etere, 1-metil-2-pirrolidone, Sulfolano
Certificazioni: Conforme all'ultima edizione della Ph. Eur.
Conforme alle linee guida ICH.
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi.
Confezione: Ampolle di vetro da in 1 ml o 1,5 ml.