Stampa…
Semimaschere filtranti antiparticellari, monouso, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Fornitore: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 3.1 EUR
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Semimaschere filtranti antiparticellari, monouso, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Respiratori Maschere monouso Respiratori antiparticolato
Queste mascherine respiratorie sono caratterizzate da fascia per la testa senza cuciture, bordi in materiale morbido e aderente per un maggiore comfort e adattabilità. Le maschere soddisfano pienamente i requisiti del test con polvere di dolomite. Il design assicura la compatibilità con gli occhiali uvex.
  • Innovativo design del ponte nasale e bordi di tenuta morbidi per qualsiasi forma del viso
  • Valvola di espirazione per lo scambio agevolato del flusso d'aria, che riduce l'accumulo di calore e umidità all'interno della maschera
  • Clip nasale regolabile per