Stampa…

Tetrapropylammonium perruthenate

Fornitore: TCI
Attenzione

T1559-1G T1559-5G
TCIAT1559-1GEA 117 EUR
TCIAT1559-1G TCIAT1559-5G
Tetrapropylammonium perruthenate
Tetrapropylammonium perruthenate
Formula: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Punto di fusione: 163°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00074914
CAS Number: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&vid=e44b3f3670647a0cda7ab28f5b9d18fbc39ebb59&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Functionality test to pass test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR