Stampa…

Trioctilfosfina ossido ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

T0504-100G T0504-25G
TCIAT0504-100GEA 72 EUR
TCIAT0504-100G TCIAT0504-25G
Trioctilfosfina ossido ≥95.0% (by GC)
Trioctilfosfina ossido
Formula: C₂₄H₅₁OP
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 50…52 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002083
CAS Number: 78-50-2
EINECS: 201-121-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&vid=089530d958c26727aace3c671c17ffe394396827&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR