Stampa…
Arancio G
Fornitore: TCI
Synonyms: CI 16230
O0093-25G
TCIAO0093-25GEA 16 EUR
TCIAO0093-25G
Arancio G
Arancio G
Formula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Peso molecolare: 452.38 g/mol
Punto di fusione: 141
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012457
CAS Number: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Lambda max. 476.0 to 482.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.400 (10mg/L, H2O, 476.0 to 482.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %