Stampa…

n-Nonadecane ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: N-nonadecane

N0282-25G N0282-400G
TCIAN0282-25GEA 44 EUR
TCIAN0282-25G TCIAN0282-400G
n-Nonadecane ≥99.0% (by GC)
n-Nonadecane
Formula: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Peso molecolare: 268.53 g/mol
Punto di ebollizione: 329,7
Punto di fusione: 32,5
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009012
CAS Number: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb2db320bb2a4d902c68309f42979e341972b27&vid=9857190c55df15efb7830be7421bed9f8956fc2e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR