Stampa…

Cloruro di metiltrifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

M2702-5G M2702-25G
TCIAM2702-5GEA 59 EUR
TCIAM2702-5G TCIAM2702-25G
Cloruro di metiltrifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro di metiltrifenilfosfonio
Formula: C₁₉H₁₈ClP
MDL Number: MFCD00797851
CAS Number: 1031-15-8
EINECS: 418-400-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&vid=8b363799c3fcb102099cbe196e45a70de78651b8&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR