Stampa…
Galβ(1-4)Glc-β-MP 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Synonyms: LacMP, 4-Methoxyphenyl 4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside
M1805-1G
TCIAM1805-1GEA 111 EUR
TCIAM1805-1G
Galβ(1-4)Glc-β-MP 96,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Gal beta(1-4)Glc-beta-MP
Formula: C₁₉H₂₈O₁₂
Peso molecolare: 448.42 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 150412-80-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -22.0 deg (C=0.5, DMF)