Stampa…

3,5-Diidrossitoluene monoidrato 98,0 GC_ASSAY_METHOD

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 5-Metilresorcina monoidrato, Orcina monoidrato

M0426-25G M0426-5G
TCIAM0426-25GEA 117 EUR
TCIAM0426-25G TCIAM0426-5G
3,5-Diidrossitoluene monoidrato 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,5-Diidrossitoluene monoidrato
Formula: C₇H₈O₂·1H₂O
Peso molecolare: 142.15 g/mol
Punto di ebollizione: 290
Flash Pt: 159
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149092
CAS Number: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,06864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&vid=760cc40d97604d9134fc7d21fd68a91d05570b63&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity
Water 11.0 to 14.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR