Stampa…

Isobutanolo ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Alcol iso butilico, 2-Metil-1-propanolo

I0094-25ML I0094-500ML
TCIAI0094-25MLEA 17 EUR
TCIAI0094-25ML TCIAI0094-500ML
Isobutanolo ≥99.0% (by GC)
Isobutanolo
Formula: (CH₃)₂CHCH₂OH
Peso molecolare: 74.12 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: –108°C
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004740
CAS Number: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&vid=ecd78fb5557bd355bac0babd431a25bc058e70d6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR