Stampa…

Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI

Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate

H0447-25G H0447-500G H0447-100G
TCIAH0447-25GEA 71 EUR
TCIAH0447-25G TCIAH0447-500G TCIAH0447-100G
Acido 1-esansolfonico sale sodico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido 1-esansolfonico sale sodico
Formula: C₆H₁₃O₃SNa
Peso molecolare: 188.22 g/mol
Punto di fusione: 300
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007542
CAS Number: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&vid=88099d5ccc6bbf4411a1a3aa63207a0745517854&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR