Stampa…

Acido salicilico ≥99.5% (by titrimetric analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Acido 2-idrossibenzoico, Acido o-idrossibenzoico

H0206-25G H0206-500G
TCIAH0206-25GEA 17 EUR
TCIAH0206-25G TCIAH0206-500G
Acido salicilico ≥99.5% (by titrimetric analysis)
Acido salicilico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Peso molecolare: 138.12 g/mol
Punto di ebollizione: 211°C
Flash Pt: 157
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002439
CAS Number: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af19a13f90788031b22211fd9cd1a34c3d284cb0&vid=96dc472948b7b884b294697768e629a7bc9cf1c6&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) transparency

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR