Stampa…
GlcNAc-β-(1-3)[Neu5Ac-α-(2-6)]GalNAc-α-pNP 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
G0378-2MG
TCIAG0378-2MGEA 470 EUR
TCIAG0378-2MG
GlcNAc-β-(1-3)[Neu5Ac-α-(2-6)]GalNAc-α-pNP 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
GlcNAc-beta-(1-3)[Neu5Ac-alpha-(2-6)]GalNAc-alpha-pNP
Formula: C₃₃H₄₈N₄O₂₁
Peso molecolare: 836.75 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
CAS Number: 1858223-99-0
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%