Stampa…

2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

D5789-25G D5789-5G
TCIAD5789-25GEA 259 EUR
TCIAD5789-25G TCIAD5789-5G
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 109°C
MDL Number: MFCD00011489
CAS Number: 7149-92-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR