Stampa…
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D3443-5G
TCIAD3443-5GEA 67 EUR
TCIAD3443-5G
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(3,5-Difluorophenyl)acetonitrile
Formula: C₈H₅F₂N
Punto di ebollizione: 221 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 34…36 °C
MDL Number: MFCD00061278
CAS Number: 122376-76-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c25bd2e1d3c7e003d8a7016c63dfc3afc457f2e6&vid=c25bd2e1d3c7e003d8a7016c63dfc3afc457f2e6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C