Stampa…
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D1744-500G D1744-25G D1744-100G
TCIAD1744-500GEA 155 EUR
TCIAD1744-500G TCIAD1744-25G TCIAD1744-100G
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC)
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 112 °C (0,02 -rr)
Punto di fusione: 63…65 °C
Densità: 1,0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL Number: MFCD00009115
CAS Number: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&vid=23ecd96d9ef54f45aae1f046a1bb76e6985e39ce&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C