Stampa…

2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: 2-Dimetilaminoetilamina

D0719-25ML D0719-500ML D0719-100ML
TCIAD0719-25MLEA 25 EUR
TCIAD0719-25ML TCIAD0719-500ML TCIAD0719-100ML
2-Aminoetildimetilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Aminoetildimetilamina
Formula: C₄H₁₂N₂
Peso molecolare: 88.15 g/mol
Punto di ebollizione: 107°C
Punto di fusione: -70
Flash Pt: 18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008175
CAS Number: 108-00-9
EINECS: 203-541-2
UN: 2733
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&vid=df54a1e81bb6d39f938c29d5703ffc56188721db&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR