Stampa…

Dihexylamine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

D0547-25ML D0547-100ML D0547-500ML
TCIAD0547-25MLEA 16 EUR
TCIAD0547-25ML TCIAD0547-100ML TCIAD0547-500ML
Dihexylamine ≥98.0% (by GC)
Dihexylamine
Formula: C₁₂H₂₇N
Peso molecolare: 185.35 g/mol
Punto di ebollizione: 233
Punto di fusione: 3
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009521
CAS Number: 143-16-8
EINECS: 205-588-4
UN: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,07650
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&vid=73e22c7556b36ea6157e725d89ea1f9b8d19459b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR