Stampa…
Cesio ioduro 99,0 Titrimetric
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Cesiumiodide
C2205-25G
TCIAC2205-25GEA 79 EUR
TCIAC2205-25G
Cesio ioduro 99,0 Titrimetric
Cesio ioduro
Formula: CsI
Peso molecolare: 259.81 g/mol
Punto di ebollizione: 1280
Punto di fusione: 621°C
MDL Number: MFCD00010962
CAS Number: 7789-17-5
EINECS: 232-145-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,02014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b91bde67ea783597ae8b635a37c3279e3979e&vid=f47b91bde67ea783597ae8b635a37c3279e3979e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %