Stampa…
N-(2-Chloroethyl)acetamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1489-5G
TCIAC1489-5GEA 95 EUR
TCIAC1489-5G
N-(2-Chloroethyl)acetamide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-(2-Chloroethyl)acetamide
Formula: C₄H₈ClNO
Punto di ebollizione: 136°C
Flash Pt: 110°C
MDL Number: MFCD00000965
CAS Number: 7355-58-0
EINECS: 230-884-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe5fb7e8369c7418287ba4e6a7ca27174069aa17&vid=fe5fb7e8369c7418287ba4e6a7ca27174069aa17&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %