Stampa…

2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: 2-(Chloromethoxy)ethyl Chloride

C1405-25G C1405-5G
TCIAC1405-25GEA 128 EUR
TCIAC1405-25G TCIAC1405-5G
2-Chloroethyl chloromethyl ether ≥98.0% (by GC)
2-Chloroethyl chloromethyl ether
Formula: C₃H₆Cl₂O
Peso molecolare: 128.98 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191406
CAS Number: 1462-33-5
UN: 2929
ADR: 6.1 II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR