Stampa…

1-Bromotetradecane ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: Myristyl bromide

B0233-25ML B0233-500ML
TCIAB0233-25MLEA 16 EUR
TCIAB0233-25ML TCIAB0233-500ML
1-Bromotetradecane ≥97.0% (by GC)
1-Bromotetradecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₃
Peso molecolare: 277.29 g/mol
Punto di ebollizione: 205°C
Punto di fusione: 5
Flash Pt: 158°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000228
CAS Number: 112-71-0
EINECS: 203-999-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=468c197c162a520e4709bbdc5a9b2a2e59af9eca&vid=a55f65cee5c586e1b12d9f34709b1bd935a2dccd&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR