Stampa…

Sodio L(+)-ascorbato USP

Fornitore: Spectrum Chemical

Synonyms: Acido L(+)-Ascorbico sale sodico

SO108-50KGBL
SPCMSO108-50KGBLEA 0 EUR
SPCMSO108-50KGBL
Sodio L(+)-ascorbato USP
Sodio L(+)-ascorbato
Formula: C₆H₇NaO₆
Peso molecolare: 198.11 g/mol
Punto di fusione: 219
Densità: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082340
CAS Number: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 99% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR