Stampa…

Calcio fosfato bibasico diidrato, powder USP

Fornitore: Spectrum Chemical

Synonyms: Calcio ortofosfato bibasico biidrato

CA160-12KG CA160-2.5KG CA160-50KGBL CA160-500GM
SPCMCA160-12KGEA 1300 EUR
SPCMCA160-12KG SPCMCA160-2.5KG SPCMCA160-50KGBL SPCMCA160-500GM
Calcio fosfato bibasico diidrato, powder USP
Calcio fosfato bibasico diidrato

Form: Powder

Formula: HCaO₄P·2H₂O
Peso molecolare: 172.09 g/mol
Punto di fusione: 36
Densità: 2.44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149621
CAS Number: 7789-77-7
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01699

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR