Stampa…

Acido butirrico

Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo

Synonyms: Butanoic acid

B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 432 EUR
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Acido butirrico
Acido butirrico
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88.11 g/mol
Punto di ebollizione: 163.5
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002814
CAS Number: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR