Stampa…

4-Aminobutyric acid

Fornitore: Spectrum Chemical

Synonyms: GABA, γ-Aminobutyric acid

AM151-12KG AM151-25KGBL
SPCMAM151-12KGEA 4910 EUR
SPCMAM151-12KG SPCMAM151-25KGBL
4-Aminobutyric acid
4-Aminobutyric acid

Melamine statement (available upon request) BSE/TSE statement (available upon request)

Formula: C₄H₉NO₂
Peso molecolare: 103.12 g/mol
Punto di ebollizione: 248
Punto di fusione: 202
Densità: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008226
CAS Number: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Assay 98% Min.


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR