Stampa…
Fermi per giunti conici, KECK™
Fornitore: DWK Life Sciences
1090978 1090979 1091142 1091144 1091148 1091140 1091149
SCOT1090978EA 54.4 EUR
SCOT1090978 SCOT1090979 SCOT1091142 SCOT1091144 SCOT1091148 SCOT1091140 SCOT1091149
Fermi per giunti conici, KECK™
Morsetti Morsetti per giunti NS
These clips are made from POM to secure glass-to-glass joints.