Stampa…
Viscometri, Cannon-Fenske, a flusso inverso, calibrati con costante per misurazioni manuali
Fornitore: SI Analytics
285403067 285403018 285403034 285403001 285403026 285403042 285403075 285403083 285403091 285403104 285403112
SCOI285403067EA 438 EUR
SCOI285403067 SCOI285403018 SCOI285403034 SCOI285403001 SCOI285403026 SCOI285403042 SCOI285403075 SCOI285403083 SCOI285403091 SCOI285403104 SCOI285403112
Viscometri, Cannon-Fenske, a flusso inverso, calibrati con costante per misurazioni manuali
Viscosimetri Viscometri Capillari
Reverse flow viscometers calibrated with constant.
Suitable for opaque liquids manual measurements.